Learn More
6-Amino-3-bromo-2-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine |
| Punto de fusión | 80°C to 82°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 114140 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.04 |
| Porcentaje de pureza | 97% |