Learn More
6-Amino-3-bromo-2-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439793 5 g 5 g
11429793 1 g 1 g
11449793 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439793 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12948.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42753-71-9 | C6H8BrN2 | 188.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42753-71-9
Fórmula molecular C6H8BrN2
Peso molecular (g/mol) 188.05
Número MDL MFCD00068230
Clave InChI SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 170678
Nombre IUPAC 5-bromo-6-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 5 g
Beilstein 114140
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 97%