Learn More
6-Amino-3-bromo-2-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429793 1 g 1 g
11439793 5 g 5 g
11449793 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429793 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12948.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 42753-71-9 | C6H8BrN2 | 188.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42753-71-9
Fórmula molecular C6H8BrN2
Peso molecular (g/mol) 188.05
Número MDL MFCD00068230
Clave InChI SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 170678
Nombre IUPAC 5-bromo-6-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 1 g
Beilstein 114140
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 97%