Learn More
Hidrato de 6-amino-2-tiouracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-2-thiouracil Hydrate |
| CAS | 65802-56-4 |
| Fórmula molecular | C4 H5 N3 O S . H2 O |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N3OS.H2O/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2;/h1H,(H4,5,6,7,8,9);1H2 |
| SMILES | O.NC1=CC(=O)NC(=S)N1 |
| Nombre IUPAC | 6-amino-2-sulfanilideno-1H-pirimidin-4-ona; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 161.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0259 |