Learn More
Ácido 6-amino-2-naftoico, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10091741 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10091741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344500050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 116668-47-4 | C11H9NO2 | 187.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-2-naphthoic acid
Nombre de nota 90%
CAS 116668-47-4
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 222°C to 227°C
Color Beis-verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H9NO2
Número MDL MFCD01861831
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-amino-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-amino, 6-amino-2-naphtoic acid, 6-amino-2-naphthoic, 6-aminoisonaphthoic acid, 2-amino-6-naphthoic acid, 6-amino-2-carboxynaphthalene, bidd:gt0289, 6-amino-2-naphthoicacid
Clave InChI NZTPZUIIYNYZKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)C=C1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 6-aminonaftaleno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 187.2
PubChem CID 2733954
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Amino-2-naphthoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.