Learn More
6-Amino-2-metilquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491718 5 g 5 g
15463077 250 mg 250 miligramos
11481718 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13967.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 65079-19-8 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
6-Amino-2-methylquinoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-amino-2-metilquinolina se utiliza como un intermediario en síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65079-19-8
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.204
Número MDL MFCD00052600
Clave InChI TYJFYUVDUUACKX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 103148
Nombre IUPAC 2-metilquinolin-6-amina
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-2-methylquinoline
Punto de fusión 189°C to 191°C
Cantidad 5 g
Beilstein 114795
Sinónimo 6-amino-2-methylquinoline, 2-methyl-6-quinolinamine, 6-quinolinamine, 2-methyl, 6-aminoquinaldine, 2-methyl-6-aminoquinoline, 6-quinolinamine,2-methyl, 2-methyl-quinolin-6-ylamine, 2-methyl-6-quinolylamine, mqn, 2-methylquinoline-6-amine
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%