Learn More
6-Amino-2-metilnicotinonitrilo, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10289002
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10289002 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10289002 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01041DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-2-methylnicotinonitrile
CAS 183428-90-2
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H7N3
Número MDL MFCD05865116
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-amino-2-methylnicotinonitrile, 6-amino-3-cyano-2-methylpyridine, 2-amino-5-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-2-methyl, 6-amino-2-methyl-nicotinonitrile, pubchem14519, acmc-20ahz0, 6-amino-2-methyl-pyridine-3-carbonitrile, 6-amino-2-methyl nicotinonitrile, 2-methyl-3-cyano-6-amino-pyridine
Clave InChI OZAIJUZOQOBQDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)N)C#N
Nombre IUPAC 6-amino-2-metilpiridina-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 133.154
PubChem CID 2794662
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 97%