Learn More
6-Amino-2-hidroximetil Hexan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-2-hydroxymethyl Hexan-1-ol |
| CAS | 125162-81-4 |
| Fórmula molecular | C7 H17 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17NO2/c8-4-2-1-3-7(5-9)6-10/h7,9-10H,1-6,8H2 |
| SMILES | NCCCCC(CO)CO |
| Nombre IUPAC | 2-(4-aminobutil)propano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 147.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.1259 |