Learn More
6-amino-2-cloro-5-nitropiridina, TRC
Código de producto. 30316069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316069 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30316069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6034952.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-2-chloro-5-nitropyridine
CAS 27048-04-0
Fórmula molecular C5H4ClN3O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 6-Chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-6-chloro-3-nitro-pyridine, 6-Chloro-3-nitropyridin-2-ylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4ClN3O2/c6-4-2-1-3(9(10)11)5(7)8-4/h1-2H,(H2,7,8)
SMILES Nc1nc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 6-cloro-3-nitropiridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 173.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.9992