Learn More
6-amino-2,4-dihidroxipirimidina, TRC
Código de producto. 30317186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317186 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30317186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA604935100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidine
CAS 873-83-6
Fórmula molecular C4 H5 N3 O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-, Uracil, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-6-aminopyrimidine, 4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 4-Aminouracil, 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-Amino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, 6-Aminopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Aminopyrimidine-2,4-diol, 6-Aminouracil, NSC 15919, NSC 7367
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3O2/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2/h1H,(H4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1cc(O)nc(O)n1
Nombre IUPAC 6-aminopirimidina-2,4-diol
Peso molecular (g/mol) 127.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0382