Learn More
6-amino-2-(4-aminofenil)benzoxazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-2-(4-aminophenyl)benzoxazole |
| CAS | 16363-53-4 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N3 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 6-Benzoxazolamine, 2-(4-aminophenyl)-, Benzoxazole, 6-amino-2-(p-aminophenyl)- (8CI), 2-(4-Aminophenyl)-6-benzoxazolamine, 2-(4-Aminophenyl)benzo[d]oxazol-6-amine, 6-Amino-2-(4-aminophenyl)benzoxazole, 6-Amino-2-(p-aminophenyl)benzoxazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11N3O/c14-9-3-1-8(2-4-9)13-16-11-6-5-10(15)7-12(11)17-13/h1-7H,14-15H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)c2oc3cc(N)ccc3n2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-aminofenil)-1,3-benzoxazol-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 225.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0902 |