Learn More
(6-amino-2,3-diclorobencil)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6-Amino-2,3-dichlorobenzyl)amine |
| CAS | 147249-42-1 |
| Fórmula molecular | C7H8Cl2N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Aminomethyl-3,4-dichlorophenylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8Cl2N2/c8-5-1-2-6(11)4(3-10)7(5)9/h1-2H,3,10-11H2 |
| SMILES | NCc1c(N)ccc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(aminometil)-3,4-dicloroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 191.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0065 |