Learn More
6-amino-2,3-diclorobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile |
| CAS | 147249-41-0 |
| Fórmula molecular | C7H4Cl2N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2N2/c8-5-1-2-6(11)4(3-10)7(5)9/h1-2H,11H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1C#N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-2,3-diclorobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 187.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.9752 |