Learn More
6-amino-2,2-dimetil-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4h)ona, TRC
Código de producto. 30321807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321807 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30321807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA577370100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-2,2-dimethyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4h)one
CAS 105807-84-9
Fórmula molecular C10H12N2O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O2/c1-10(2)9(13)12-7-5-6(11)3-4-8(7)14-10/h3-5H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
SMILES CC1(C)Oc2ccc(N)cc2NC1=O
Nombre IUPAC 6-amino-2,2-dimetil-4H-1,4-benzoxazin-3-ona
Peso molecular (g/mol) 192.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0899