Learn More
6-Amino-2-[1-[(2-fluorofenil)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one |
| CAS | 1361569-10-9 |
| Fórmula molecular | C18 H13 F N8 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-Amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one, 8H-Purin-8-one, 6-amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro- (ACI), 6-Amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H13FN8O/c19-11-6-2-1-4-9(11)8-27-17-10(5-3-7-21-17)12(26-27)15-23-14(20)13-16(24-15)25-18(28)22-13/h1-7H,8H2,(H4,20,22,23,24,25,28) |
| SMILES | Nc1nc(nc2NC(=O)Nc12)c3nn(Cc4ccccc4F)c5ncccc35 |
| Nombre IUPAC | 6-amino-2-[1-[(2-fluorofenil)metil]pirazolo[3,4-b]piridin-3-il]-7,9-dihidropurin-8-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 376.347 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.12 |