Learn More
6-Amino-1-tetralona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-1-tetralone |
| Punto de fusión | 128°C to 130°C |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN2811 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |