Learn More
6-Amino-1-tetralona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454697 1 g 1 g
15464697 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32028.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3470-53-9 | C10H11NO | 161.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3470-53-9
Fórmula molecular C10H11NO
Peso molecular (g/mol) 161.204
Número MDL MFCD00099462
Clave InChI BEVVUJBVEXJGKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-amino-1-tetralone, 6-amino-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-amino-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 6-amino-3,4-dihydro, 6-amino-1,2,3,4-tetrahydro napthalene-1-one, 6-amino-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 6-azanyl-3,4-dihydro-2∼ h-naphthalen-1-one, 6-aminotetralone, pubchem12409
PubChem CID 339537
Nombre IUPAC 6-amino-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)N)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-1-tetralone
Punto de fusión 128°C to 130°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.21
Porcentaje de pureza 97%