Learn More
6-Amino-1-(tetrahidro-2H-piran-2-il)-1H-indazol, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10649209 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10649209 5 g 5 g
10423068 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10649209 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431120050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1053655-59-6
Fórmula molecular C12H15N3O
Peso molecular (g/mol) 217.27
Número MDL MFCD10699171
Clave InChI BVMGAUOJVUEFSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-indazol-6-ylamine, 1-oxan-2-yl indazol-6-amine, 1-oxan-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydropyranyl-1h-indazole
PubChem CID 44118233
Nombre IUPAC 1-(oxan-2-il)indazol-6-amina
SMILES C1CCOC(C1)N2C3=C(C=CC(=C3)N)C=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92°C to 95°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.