Learn More
6-amino-1-metiluracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-1-methyluracil |
| CAS | 2434-53-9 |
| Fórmula molecular | C5H7N3O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 6-Amino-1-methyl-2,4-pyrimidinedione, 1-Methyl-6-aminouracil, 6-Amino-1-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione, 6-Amino-1-methyluracil, NSC 7369 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-8-3(6)2-4(9)7-5(8)10/h2H,6H2,1H3,(H,7,9,10) |
| SMILES | CN1C(=O)NC(=O)C=C1N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-1-metilpirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 141.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0538 |