Learn More
6-Amino-1-methyluracil, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11437136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437136 100 g 100 g
11427136 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25448.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 6-amino-1-metiluracilo se puede utilizar en la preparación de 1,1′-di metil-1H-spiro[pirimido[4,5-b]quinolina-5,5′-pirrollo[2,3-d]pirimidina]-2,2′,4,4′,6′(1′H,3H,3′H,7′H,1′H)-pentaona, por reacción con la isatina en presencia de ácido p-toluenosulfónico.
Solubilidad
Soluble en solución diluida de hidróxido de sodio.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2434-53-9
Fórmula molecular C5H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 141.13
Número MDL MFCD00075366
Clave InChI GZLZRPNUDBIQBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-amino-1-methyluracil, 6-amino-1-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-methyl-6-aminouracil, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-amino-1-methyl, 6-amino-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 6-amino-1-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-amino-1-methyl-1h-pyrimidine-2,4-dione, 6-amino-1-methyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 6-amino-1-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione, zlchem 437
PubChem CID 75520
Nombre IUPAC 6-amino-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES CN1C(=O)NC(=O)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-1-methyluracil
Punto de fusión >300°C
Beilstein 127771
Información de solubilidad Soluble in diluted sodium hydroxide solution.
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.13
Porcentaje de pureza 97%