Learn More
6-Amino-1-metil-5-nitrosouracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-1-methyl-5-nitrosouracil |
| CAS | 6972-78-7 |
| Fórmula molecular | C5H6N4O3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 6-Amino-1-methyl-5-nitroso-2,4-pyrimidinedione, 6-amino-1-methyl-5-nitroso-uracil, 6-Amino-1-methyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione, NSC 62582 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N4O3/c1-9-3(6)2(8-12)4(10)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,10,11) |
| SMILES | CN1C(=C(N=O)C(=O)NC1=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-1-metil-5-nitrosopirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 170.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.044 |