Learn More
6-amino-1-isobutil-3-metil-5-nitroso-2,4-pirimidindiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-1-isobutyl-3-methyl-5-nitroso-2,4-pyrimidinedione |
| CAS | 54052-67-4 |
| Fórmula molecular | C9 H14 N4 O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N4O3/c1-5(2)4-13-7(10)6(11-16)8(14)12(3)9(13)15/h5H,4,10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CN1C(=C(N=O)C(=O)N(C)C1=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-3-metil-1-(2-metilpropil)-5-nitrosopirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 226.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.1066 |