Learn More
6-amino-1-hexanol, TRC
Código de producto. 30309387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309387 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30309387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6100055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-1-hexanol
CAS 4048-33-3
Fórmula molecular C6H15NO
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-Amino-1-hexanol, 1-Amino-6-hexanol, 1-Amino-6-hydroxyhexane, 6-Aminohexanol, 6-Aminohexyl alcohol, 6-Hexanolamine, 6-Hydroxy-1-hexanamine, 6-Hydroxy-1-hexylamine, 6-Hydroxyhexylamine, NSC 91538
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2
SMILES NCCCCCCO
Nombre IUPAC 6-aminohexano-1-ol
Peso molecular (g/mol) 117.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.1154