Learn More
6-Amino-1-hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329015 5 g 5 g
11319015 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329015 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14157.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4048-33-3 | Molecular Formula: C6H15NO | Molecular Weight: 117.192 g/mol
6-Amino-1-hexanol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-amino-1-hexanol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes, agua/ humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4048-33-3
Fórmula molecular C6H15NO
Peso molecular (g/mol) 117.192
Número MDL MFCD00008241
Clave InChI SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-amino-1-hexanol, 1-hexanol, 6-amino, 6-aminohexanol, 1-amino-6-hexanol, hexanol, 6-amino, 6-hydroxyhexylamine, aminohexyl alcohol, amidohexylalkohol, amidohexylalkohol german, 6-amino-hexan-1-ol
PubChem CID 19960
Nombre IUPAC 6-aminohexano-1-ol
SMILES C(CCCO)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-1-hexanol
Punto de fusión 55°C to 58°C
Punto de ebullición 136°C to 139°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 133°C (271°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1732524
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.19
Porcentaje de pureza 97%