Learn More
6-Amino-1-hexanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10743151 10 g Frasco de vidrio 10 g
10713914 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294600100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    90.65€ / 10 g
    Ahorro 11.35€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4048-33-3 | C6H15NO | 117.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4048-33-3
Fórmula molecular C6H15NO
Peso molecular (g/mol) 117.19
Número MDL MFCD00008241
Clave InChI SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-amino-1-hexanol, 1-hexanol, 6-amino, 6-aminohexanol, 1-amino-6-hexanol, hexanol, 6-amino, 6-hydroxyhexylamine, aminohexyl alcohol, amidohexylalkohol, amidohexylalkohol german, 6-amino-hexan-1-ol
PubChem CID 19960
Nombre IUPAC 6-aminohexano-1-ol
SMILES C(CCCO)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-1-hexanol
% mín. CAS 92.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53°C to 59°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 233.0°C
Temperatura de inflamación 133°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)6OH
Cantidad 10 g
Beilstein 04, II, 748
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.19
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Amino-1-hexanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.