Learn More
6-amino-1-benciluracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-1-benzyluracil |
| CAS | 41862-11-7 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N3 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N3O2/c12-9-6-10(15)13-11(16)14(9)7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7,12H2,(H,13,15,16) |
| SMILES | NC1=CC(=O)NC(=O)N1Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 6-amino-1-bencilpirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 217.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0851 |