Learn More
6-amino-1-bencil-5-metilaminouracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-1-benzyl-5-methylaminouracil |
| CAS | 72816-88-7 |
| Fórmula molecular | C12 H14 N4 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N4O2/c1-14-9-10(13)16(12(18)15-11(9)17)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,14H,7,13H2,1H3,(H,15,17,18) |
| SMILES | CNC1=C(N)N(Cc2ccccc2)C(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 6-amino-1-bencil-5-(metilamino)pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 246.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.1117 |