Learn More
6-amino-1-bencil-5-bromouracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-1-benzyl-5-bromouracil |
| CAS | 72816-87-6 |
| Fórmula molecular | C11 H10 Br N3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10BrN3O2/c12-8-9(13)15(11(17)14-10(8)16)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,13H2,(H,14,16,17) |
| SMILES | NC1=C(Br)C(=O)NC(=O)N1Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 6-amino-1-bencil-5-bromopirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 296.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.9956 |