Learn More
6-amino-1,3-dipropil-5-nitrosouracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-1,3-dipropyl-5-nitrosouracil |
| CAS | 81250-33-1 |
| Fórmula molecular | C10 H16 N4 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N4O3/c1-3-5-13-8(11)7(12-17)9(15)14(6-4-2)10(13)16/h3-6,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCN1C(=C(N=O)C(=O)N(CCC)C1=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-5-nitroso-1,3-dipropilpirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 240.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.1222 |