Learn More
6-amino-1,3-dimetiluracilo, TRC
Código de producto. 30316674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316674 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30316674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6077501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-1,3-dimethyluracil
CAS 6642-31-5
Fórmula molecular C6 H9 N3 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-1,3-dimethyl-, Uracil, 6-amino-1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethyl-4-aminouracil, 1,3-Dimethyl-6-aminouracil, 4-Amino-1,3-dimethyl-2,6-pyrimidinedione, 4-Amino-1,3-dimethyluracil, 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-pyrimidinedione, 6-Amino-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Amino-1,3-dimethyluracil, NSC 15492
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,7H2,1-2H3
SMILES CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)N
Nombre IUPAC 6-amino-1,3-dimetilpirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 155.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0695