Learn More
6-amino-1,3-dimetiluracilo, Mikromol™
Código de producto. 17931496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17931496 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17931496 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3980.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-amino-1,3-dimetiluracilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Amino-1,3-dimethyluracil
CAS 6642-31-5
Nombres de analitos o componentes 6-Amino-1,3-dimethyluracil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H9 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-1,3-dimethyl-, Uracil, 6-amino-1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethyl-4-aminouracil, 1,3-Dimethyl-6-aminouracil, 4-Amino-1,3-dimethyl-2,6-pyrimidinedione, 4-Amino-1,3-dimethyluracil, 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-pyrimidinedione, 6-Amino-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Amino-1,3-dimethyluracil, NSC 15492
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,7H2,1-2H3
SMILES CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)N
Nombre IUPAC 6-amino-1,3-dimetilpirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 155.15
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0695 g/mol