Learn More
6-Amino-1,3-dimetil-5-nitrosouracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-1,3-dimethyl-5-nitrosouracil |
| CAS | 3346-61-0 |
| Fórmula molecular | C6H8N4O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N4O3/c1-9-4(7)3(8-13)5(11)10(2)6(9)12/h7H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1C(=O)N(C)C(=O)C(=C1N)N=O |
| Nombre IUPAC | 6-amino-1,3-dimetil-5-nitrosopirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 184.15 |