Learn More
6-Amino-1,3-dihidroisobenzofuran-1-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10590742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10590742 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10222742 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10590742 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08380DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 57319-65-0
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.149
Clave InChI ZIJZDNKZJZUROE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminophthalide, 6-aminoisobenzofuran-1 3h-one, 6-amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-amino-2-benzofuran-1 3h-one, 6-amino-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-amino, 6-amino-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-amino-1 3h-isobenzofuranone, 6-amino-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-aminophthalid
PubChem CID 93631
Nombre IUPAC 6-Amino-3H-2-benzofurano-1-ona
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)N)C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-1, 3-dihydroisobenzofuran-1-one
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 95%