Learn More
6-amino-1,3-dibutil-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pirimidindiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-1,3-dibutyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| CAS | 132716-86-0 |
| Fórmula molecular | C12H20N4O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | NSC 677538 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N4O3/c1-3-5-7-15-10(13)9(14-19)11(17)16(12(15)18)8-6-4-2/h3-8,13H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCN1C(=C(N=O)C(=O)N(CCCC)C1=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-1,3-dibutil-5-nitrosopirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 268.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.1535 |