Learn More
6-amino-1,3-benzoxazol-2(3h)-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10682495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10682495 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10317494 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10682495 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC75714CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 22876-17-1
Fórmula molecular C7H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 150.137
Número MDL MFCD00463899
Clave InChI STLPJYGZOIEDAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-amino-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino, 6-amino-2-3h benzoxazolone, 6-amino-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-2-benzoxazolone, 6-amino-2-benzoxazolinone, 6-amino-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-2-hydroxybenzoxazole
PubChem CID 826989
Nombre IUPAC 6-amino-3H-1,3-benzoxazol-2-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)OC(=O)N2
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Amino-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Porcentaje de pureza 95%