Learn More
Clorhidrato de 6-amidino-2-naftol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amidino-2-naphthol, Hydrochloride |
| CAS | 66217-10-5 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N2 O . Cl H |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2O.ClH/c12-11(13)9-2-1-8-6-10(14)4-3-7(8)5-9;/h1-6,14H,(H3,12,13);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)c1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-hidroxinaftaleno-2-carboximidamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 222.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.056 |