Learn More
6-alfa-hidroxipaclitaxel (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6a-Hydroxy Paclitaxel |
| CAS | 153212-75-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C47 H51 N O15 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (2aR,3S,4R,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-3,4,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-3,4,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,3α,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., 6-Hydroxylpaclitaxel, 6α-Hydroxypaclitaxel, 6α-Hydroxytaxol, (2R,3S)-3-(Benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid (2aR,3S,4R,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-3,4,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C47H51NO15/c1-24-30(61-43(57)33(51)32(27-16-10-7-11-17-27)48-41(55)28-18-12-8-13-19-28)22-47(58)40(62-42(56)29-20-14-9-15-21-29)36-45(6,38(54)35(60-25(2)49)31(24)44(47,4)5)37(53)34(52)39-46(36,23-59-39)63-26(3)50/h7-21,30,32-37,39-40,51-53,58H,22-23H2,1-6H3,(H,48,55)/t30-,32-,33+,34-,35+,36?,37-,39+,40-,45-,46+,47+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)C2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 869.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 869.3259 |
| Mostrar más |