Learn More
6-alfa-fluoroprednisolona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322703 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322703 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13797900AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-Fluprednisolone
CAS 53-34-9
Nombres de analitos o componentes 6alpha-Fluprednisolone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 F O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-fluoro-11,17,21-trihydroxy-, (6α,11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-fluoro-11β,17,21-trihydroxy- (8CI), (6α,11β)-6-Fluoro-11,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Fluoro-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Fluoroprednisolone, Alphadrol, Etadrol, F. I. 6150, Fluprednisolone, Fuprednisolone, NSC 47439, U 7800, Vladicort
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27FO5/c1-19-5-3-11(24)7-14(19)15(22)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-23)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h3,5,7,12-13,15-16,18,23,25,27H,4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Nombre IUPAC (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-6-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 378.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.1843 g/mol