Learn More
Éster metílico de 6-alil-8-beta-carboxiergolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Allyl-8beta-carboxyergoline Methyl Ester |
| CAS | 72821-79-5 |
| Fórmula molecular | C19H22N2O2 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | (8beta)-6-(2-Propen-1-yl)-ergoline-8-carboxylic Acid Methyl Ester, 6-(2-Propenyl)dihydrolysergic Acid Methyl Ester, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-carboxylic Acid Deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2O2/c1-3-7-21-11-13(19(22)23-2)8-15-14-5-4-6-16-18(14)12(10-20-16)9-17(15)21/h3-6,10,13,15,17,20H,1,7-9,11H2,2H3/t13-,15-,17-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1 |
| Nombre IUPAC | (6aR,9R,10aR)-7-prop-2-enil-6,6a,8,9,10,10a-hexahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 310.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1681 |