Learn More
Ácido 6-acrilamidohexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Acrylamidohexanoic Acid |
| CAS | 20766-85-2 |
| Fórmula molecular | C9 H15 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-[(1-Oxo-2-propen-1-yl)amino]hexanoic Acid, 6-Acrylamidocaproic Acid, 6-Acryloylaminocaproic Acid, 6-Acryloylaminohexanoic Acid, N-Acryloyl-6-aminocaproic Acid, N-Acryloyl-6-aminohexanoic Acid, N-Acryloyl-ε-amino-n-caproic Acid, N-Acryloyl-ω-aminohexanoic Acid, NSC 288649, ε-(Acryloylamino)caproic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO3/c1-2-8(11)10-7-5-3-4-6-9(12)13/h2H,1,3-7H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCNC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-(prop-2-enoilamino)hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 185.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.105 |