Learn More
6-acetiloxi-3-metoxi-11,12-dihidro-benzopireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Acetyloxy-3-methoxy-11,12-dihydro-benzopyrene |
| CAS | 1797227-23-6 |
| Fórmula molecular | C23H18O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-Acetyloxy-3-methoxy-11,12-dihydro-benzo[a]pyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H18O3/c1-13(24)26-23-17-6-4-3-5-15(17)16-9-7-14-8-12-20(25-2)18-10-11-19(23)22(16)21(14)18/h3-6,8,10-12H,7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc2CCc3c4ccccc4c(OC(=O)C)c5ccc1c2c35 |
| Nombre IUPAC | Acetato de (3-metoxi-11,12-dihidrobenzo[a]piren-6-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 342.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1256 |