Learn More
6-acetilbenzodioxano, TRC
Código de producto. 30381253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381253 50 mg
30383407 10 mg
30386150 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45490350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2879-20-1
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.18
Sinónimo 1,4-Benzodioxin, Ethanone Deriv., 1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanone, 1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one, 1-(2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-yl)ethanone, 1-(Benzodioxan-6-yl)ethanone, 3,4-Ethylenedioxyacetophenone, 3',4'-Ethylenedioxyacetophenone, 6-Acetyl-1,4-benzodioxan, 6-Acetyl-1,4-benzodioxane, 6-Acetyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
SMILES CC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Acetylbenzodioxane
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.063