Learn More
Éster etílico del ácido 6-acetil-picolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Acetyl-picolinic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 114578-70-0 |
| Fórmula molecular | C10H11NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO3/c1-3-14-10(13)9-6-4-5-8(11-9)7(2)12/h4-6H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cccc(n1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 6-acetilpiridina-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 193.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0739 |