Learn More
Éster etílico de melatonina 6-acetil-N-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Acetyl-N-caboxylate Melatonin Ethyl Ester |
| CAS | 188397-05-9 |
| Fórmula molecular | C18H22N2O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 6-Acetyl-3-[2-(acetylamino)ethyl]-5-methoxy-H-indole-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2O5/c1-5-25-18(23)20-10-13(6-7-19-12(3)22)15-9-17(24-4)14(11(2)21)8-16(15)20/h8-10H,5-7H2,1-4H3,(H,19,22) |
| SMILES | CCOC(=O)n1cc(CCNC(=O)C)c2cc(OC)c(cc12)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-(2-acetamidoetil)-6-acetil-5-metoxiindol-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 346.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.1529 |