Learn More
Éster etílico de melatonina 6-acetil-N-carboxilato, TRC
Código de producto. 30327536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30327536 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30327536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17196010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Acetyl-N-caboxylate Melatonin Ethyl Ester
CAS 188397-05-9
Fórmula molecular C18H22N2O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 6-Acetyl-3-[2-(acetylamino)ethyl]-5-methoxy-H-indole-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2O5/c1-5-25-18(23)20-10-13(6-7-19-12(3)22)15-9-17(24-4)14(11(2)21)8-16(15)20/h8-10H,5-7H2,1-4H3,(H,19,22)
SMILES CCOC(=O)n1cc(CCNC(=O)C)c2cc(OC)c(cc12)C(=O)C
Nombre IUPAC 3-(2-acetamidoetil)-6-acetil-5-metoxiindol-1-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 346.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.1529