Learn More
6-acetil-8-ciclopentil-5-metilpirido[2,3-d]pirimidina-2,7(1H,8H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7(1H,8H)-dione |
| CAS | 2172256-78-7 |
| Fórmula molecular | C15H17N3O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Palbociclib Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17N3O3/c1-8-11-7-16-15(21)17-13(11)18(10-5-3-4-6-10)14(20)12(8)9(2)19/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H,16,17,21) |
| SMILES | CC(=O)C1=C(C)C2=C(NC(=O)N=C2)N(C3CCCC3)C1=O |
| Nombre IUPAC | 6-acetil-8-ciclopentil-5-metil-1H-pirido[2,3-d]pirimidina-2,7-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 287.31 |