Learn More
6-acetil-4,4-dimetiltiocromano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Acetyl-4,4-dimethylthiochroman |
| CAS | 88579-23-1 |
| Fórmula molecular | C13H16OS |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4,4-Dimethyl-6-acetylthiochroman, 6-Acetyl-4,4-dimethylthiochroman, 1-(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16OS/c1-9(14)10-4-5-12-11(8-10)13(2,3)6-7-15-12/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc2SCCC(C)(C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4,4-dimetil-2,3-dihidrotiocromen-6-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 220.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0922 |