Learn More
6-Acetil-2(3H)-benzoxazolona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307149 5 g 5 g
11317149 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27368.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54903-09-2 | Molecular Formula: C9H7NO3 | Molecular Weight: 177.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54903-09-2
Fórmula molecular C9H7NO3
Peso molecular (g/mol) 177.159
Número MDL MFCD01664312
Clave InChI QXBNAXVXLAHDTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-acetyl-2 3h-benzoxazolone, 2 3h-benzoxazolone, 6-acetyl, jpb 2, 6-acetyl-2-benzoxazolinone, 6-acetylbenzo d oxazol-2 3h-one, 6-acetyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, acetyl-6 benzoxazolinone french, 6-acetyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-acetyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-acetyl-2-oxo-3-hydrobenzoxazole
PubChem CID 689054
Nombre IUPAC 6-acetil-3H-1,3-benzoxazol-2-ona
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Acetyl-2(3H)-benzoxazolone
Punto de fusión 232°C to 239°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 97%