Learn More
6-Acetil-2(3H)-benzotiazolona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456280 10 g 10 g
11446280 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456280 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27154.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 133044-44-7 | C9H7NO2S | 193.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133044-44-7
Fórmula molecular C9H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 193.22
Número MDL MFCD02660572
Clave InChI UFRAIEFXNRTICG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-acetyl-2 3h-benzothiazolone, 6-acetylbenzo d thiazol-2 3h-one, 1-2-hydroxybenzo d thiazol-6-yl ethanone, 6-acetyl-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 2 3h-benzothiazolone,6-acetyl-9ci, pubchem21732, 6-acetyl-3h-benzthiazole-2-one, 6-acetyl-3h-benzothiazol-2-one, 6-acetylbenzothiazol-2 3h-one, 6-acetyl-2-benzothiazolone
PubChem CID 689053
Nombre IUPAC 6-acetil-3H-1,3-bencitiazol-2-ona
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
Punto de fusión 190°C to 194°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.22
Porcentaje de pureza 97%