Learn More
6-Acetil-1,4-benzodioxano, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11412907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412907 5 g 5 g
11422907 25 g 25 g
11432907 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15506.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2879-20-1
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00006823
Clave InChI HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76143
Nombre IUPAC 1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C2OCCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Acetyl-1,4-benzodioxane
Punto de fusión 81°C to 84°C
Cantidad 5 g
Beilstein 164125
Sinónimo 6-acetyl-1,4-benzodioxane, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 1,4-benzodioxan-6-yl methyl ketone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-1,4-benzodioxan, ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, ethanone,1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 98%